Anti-Loki / Chk2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11423
EVBIEB11423EA 202 EUR InStock
EVBIEB11423
Anti-Loki / Chk2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Loki / Chk2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Drosophila
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité