Anti-SDCCAG8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11471
EVBIEB11471EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB11471
Anti-SDCCAG8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SDCCAG8 (serologically defined colon cancer antigen 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité