Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAP2 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB11480
EVBIEB11480EA 339 EUR InStock
EVBIEB11480
Anti-STAP2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 50kDa band observed in Mouse fetal Brain and fetal Stomach lysates (calculated MW of 45.8kDa according to NP_666046.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings with different antibodies from other commercial sou

Type: Primary
Antigen: STAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité