Anti-STRA6 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11495
EVBIEB11495EA 339 EUR InStock
EVBIEB11495
Anti-STRA6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STRA6 (stimulated by retinoic acid 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité