Anti-FURIN Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11526
EVBIEB11526EA 339 EUR InStock
EVBIEB11526
Anti-FURIN Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FURIN (furin (paired basic amino acid cleaving enzyme))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité