Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX11 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB11617
EVBIEB11617EA 202 EUR InStock
EVBIEB11617
Anti-SOX11 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Preliminary experiments in Human Brain and fetal Mouse Brain lysates gave no specific signal but low background (at antibody concentration up to 1µg/ml). We would appreciate any feedback from people in the field - have any results been repo

Type: Primary
Antigen: SOX11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Xenopus, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité