Anti-MUC5B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11765
EVBIEB11765EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB11765
Anti-MUC5B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Not yet tested - our routinely used western blotting protocol does not allow detection of proteins as large as the calculated size of 515kDa according to NP_083077.2. Therefore we cannot recommend an optimal concentration and the antibody i
Type: Primary
Antigen: MUC5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité