Anti-ROBO3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11775
EVBIEB11775EA 202 EUR InStock
EVBIEB11775
Anti-ROBO3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Preliminary experiments gave bands at approx 100kDa and 80kDa in Mouse fetal Brain lysates after 1µg/ml antibody staining. Please note that currently we cannot find an explanation in the literature for the bands we observe given the calcula
Type: Primary
Antigen: ROBO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité