Anti-PLK5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12016
EVBIEB12016EA 339 EUR InStock
EVBIEB12016
Anti-PLK5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLK5 (polo-like kinase 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité