Anti-BACH1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12081
EVBIEB12081EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12081
Anti-BACH1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BACH1 (BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité