Anti-IL17C Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12090
EVBIEB12090EA 339 EUR InStock
EVBIEB12090
Anti-IL17C Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 20kDa band observed in Human Lymph Node lysates (calculated MW of 21.8kDa according to NP_037410.1). Recommended concentration: 0.3-1µg/ml.
Type: Primary
Antigen: IL17C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité