Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH13 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB12228
EVBIEB12228EA 339 EUR InStock
EVBIEB12228
Anti-CDH13 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 110kDa band observed in Human Heart lysates and 85kDa in Human Brain (Amygdala and Hippocampus) lysates (calculated MW of 78.3kDa according to NP_001248.1). The observed molecular weights correspond to the glycosylated forms. Recomme

Type: Primary
Antigen: CDH13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité