Anti-SCARB1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12300
EVBIEB12300EA 339 EUR InStock
EVBIEB12300
Anti-SCARB1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 85kDa band observed in Human Adrenal gland lysates (calculated MW of 57.0kDa according to NP_005496.4). We do note that SCARB1 is a glycoprotein which makes a higher size band to be expected, and this is consistent with observations
Type: Primary
Antigen: SCARB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité