Anti-S100B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12316
EVBIEB12316EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12316
Anti-S100B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité