Anti-FGA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12376
EVBIEB12376EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12376
Anti-FGA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 75kDa band observed in Human Platelets lysates (calculated MW of 69.8kDa according to NP_068657.1). Recommended concentration: 0.01-0.03µg/ml.
Type: Primary
Antigen: FGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité