Anti-Adig Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12487
EVBIEB12487EA 194 EUR InStock
EVBIEB12487
Anti-Adig Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Adig
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité