Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANPEP Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB12535
EVBIEB12535EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12535
Anti-ANPEP Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 150kDa band observed in Human Kidney lysates (calculated MW of 110kDa according to NP_001141.2). The observed molecular weight corresponds to the glycosylated form. Recommended concentration: 0.03-0.1µg/ml.

Type: Primary
Antigen: ANPEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité