Anti-NANOG Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12562
EVBIEB12562EA 339 EUR InStock
EVBIEB12562
Anti-NANOG Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 40kDa band observed in lysates of cell line NIH3T3 (calculated MW of 34.6kDa according to NP_082292.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Zbinden et al, EMBO J. 201
Type: Primary
Antigen: NANOG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité