Anti-GNL3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12563
EVBIEB12563EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12563
Anti-GNL3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 65kDa band observed in nuclear lysates of cell line K562 (calculated MW of 62.0kDa according to NP_055181.3). Recommended concentration: 0.03-0.1µg/ml.
Type: Primary
Antigen: GNL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité