Anti-CD4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12597
EVBIEB12597EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12597
Anti-CD4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 30kDa band observed in Human Spleen lysates (calculated MW of 31.3kDa according to NP_001181943.1). Recommended concentration: 1-3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité