Anti-LRP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12608
EVBIEB12608EA 194 EUR InStock
EVBIEB12608
Anti-LRP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Not yet tested - our routinely used western blotting protocol does not allow detection of proteins as large as the calculated size of 505kDa according to NP_002323.2. Therefore we cannot recommend an optimal concentration and the antibody i
Type: Primary
Antigen: LRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité