Anti-VASP Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12619
EVBIEB12619EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12619
Anti-VASP Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 50kDa band observed in Human Platelets lysates (calculated MW of 39.8kDa according to NP_003361.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Reinhard et al, EMBO J. 1992 J
Type: Primary
Antigen: VASP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Dog, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité