Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMHR2 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB12625
EVBIEB12625EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12625
Anti-AMHR2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 60+65kDa bands observed in lysates of cell line MDA-MB-231 (calculated MW of 62.7kDa according to NP_065434.1). The observed molecular weights can be explained by glycosylation of the mature isoforms. Recommended concentration: 1-3µg

Type: Primary
Antigen: AMHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité