Anti-CFD Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12706
EVBIEB12706EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12706
Anti-CFD Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 30kDa band observed in Human Adipose lysates (calculated MW of 27kDa according to NP_001919.2). Recommended concentration: 1-3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CFD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité