Anti-CD209 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12715
EVBIEB12715EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12715
Anti-CD209 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 50kDa band observed in Human Bone Marrow lysates (calculated MW of 45.8kDa according to NP_066978.1). The observed molecular weight corresponds to the glycosylated form. Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CD209
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité