Anti-EXOG Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12764
EVBIEB12764EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12764
Anti-EXOG Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 40kDa band observed in lysates of cell lines HepG2 and Jurkat (calculated MW of 41.1kDa according to NP_005098.2). Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: EXOG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité