Anti-PEX5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12766
EVBIEB12766EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12766
Anti-PEX5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 70+65kDa bands observed in Human Kidney lysates (calculated MW of 72.3kDa according to NP_001124495.1 and 66.8kDa according to NP_001124496.1). Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: PEX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité