Anti-HLA-B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12827
EVBIEB12827EA 339 EUR InStock
EVBIEB12827
Anti-HLA-B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 40+45kDa bands observed in lysates of cell line Jurkat (calculated MW of 40.5kDa according to NP_005505.2). The observed 45kDa band represents the glycosylated form. Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: HLA-B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité