Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-B Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB12828
EVBIEB12828EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12828
Anti-HLA-B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 40+45kDa bands observed in lysates of cell line Jurkat (calculated MW of 40.5kDa according to NP_005505.2). The observed 45kDa band corresponds to the glycosylated form.Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.

Type: Primary
Antigen: HLA-B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité