Anti-HSPE1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12835
EVBIEB12835EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12835
Anti-HSPE1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 10kDa band observed in lysates of cell line HepG2 (calculated MW of 10.9kDa according to NP_002148.1). Recommended concentration: 0.01-0.03µg/ml.
Type: Primary
Antigen: HSPE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité