Hand cleansing creams, Kresto® paint liquid
Fournisseur: Deb-STOKO
22306
EVON22306EA 286 EUR InStock
EVON22306
Hand cleansing creams, Kresto® paint liquid
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
The special hand cleanser with very powerful cleansing action contains mild solvents. It removes very stubborn and extremely heavy-duty contamination like lacquers, resins, adhesives, oil-based paints.
  • Scrubbing agent-free
  • As the formulation is concentrated, only a small amount is required to remove contaminants
  • Solvent-free, colourant-free, preservative-free, perfumed
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hand cleanser, Kresto® paint liquid, 1000 ml bottle 9 EVON22306
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité