Hand cleansers, Estesol® premium
Fournisseur: Deb-STOKO
22350
EVON22350EA 221 EUR InStock
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Couleur : transparent
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité