Nettoyant pour la peau, Estesol® Premium Sensitive
Fournisseur: Deb-STOKO
32013
EVON32013EA 269 EUR InStock
EVON32013
Nettoyant pour la peau, Estesol® Premium Sensitive
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Estesol® Premium est un liquide nettoyant pour la peau sans savon particulièrement adapté pour un nettoyage doux des peaux très agressées et ayant déjà subi des lésions. Adapté pour un nettoyage léger à modéré de la peau adapté pour tout le corps.
  • Grande quantité d'hydratants naturels
  • Taux de pH non agressif pour la peau
  • Sans parfum, sans conservateur, sans colorant et sans silicone
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité