Regenerating hand cream, Stokolan® intensive repair
Fournisseur: Deb-STOKO
99036430
EVON99036430EA 408 EUR InStock
EVON99036430
Regenerating hand cream, Stokolan® intensive repair
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
This intensive care (W/O) cream contains a ceramide complex and grapeseed oil. It is ideal for dry and sensitive skin and regenerates and deeply nurtures barrier damaged skin. It is suitable for facial and body care. Available perfumed or perfume-free.
  • Contains 10% grapeseed oil, urea, sorbitol, beeswax (cera alba), allantoin, vitamin E and ginkgo biloba
  • With skin mimics, a complex of highly active ingredients from ceramids, cholesterol and sphingosines
  • Paint compatible (lacquer wetting test) and no negative effect on vulcanisation process (DIK-test)
  • Silicone and paraben free
Certifications: ECARF quality seal for allergy friendliness, HACCP
Informations de commande: Soft bottle may only be used with Stoko® Vario® dispensers.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité