Distributeur de produit lavant moussant pour les mains, Deb Stoko® InstantFOAM TouchFREE Ultra
Fournisseur: Deb-STOKO
IFSTF2MD-UK
EVONIFSTF2MD-UKEA 105 EUR InStock
EVONIFSTF2MD-UK
Distributeur de produit lavant moussant pour les mains, Deb Stoko® InstantFOAM TouchFREE Ultra
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Système de distribution sans contact pour une utilisation avec les produits lavants moussants pour les mains.
  • Minimise les risques de contamination croisée
  • Quatre piles D qui l'alimentent permettent jusqu'à cinq ans de fonctionnement normal
  • Technologie de détection infrarouge pour un fonctionnement fiable sans allumage défectueux
  • Protection BioCote® antimicrobienne à base d'argent qui empêche le développement de bactéries et de moisissures
  • Couvercles translucides pour une visibilité discrète du niveau de la cartouche sans avoir à ouvrir le distributeur
  • Verrouillage et ouverture avec clé spéciale. Peut être également converti pour fonctionner sans clé et sans verrouillage
  • Montage mural
Pour une utilisation dans les sanitaires publics, les bureaux, les espaces médicaux, et les laboratoires, les ateliers de réparation, les services d'alimentation et les zones de restauration avec les cartouches InstantFOAM®.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité