Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm

Fournisseur: Avantor
EXL-114-2546UEA 739 EUR InStock
EXL-114-2546U
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
These Avantor® ACE® CN columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.

  • Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
  • Can be used under both reversed phase and normal phase conditions
  • Capillary to preparative dimensions
  • Wide range of particle sizes (2, 3 and 5 µm)
  • Useful for the separation of polar analytes and compounds with double and triple bonds
  • Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request

These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.

Where Avantor® ACE® Excel® CN columns are no longer available, please see the Avantor® ACE® CN product page for additional dimensions.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité