Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm

Fournisseur: Avantor
EXL-1711-7503UEA 1000 EUR InStock
EXL-1711-7503U EXL-1711-7502U EXL-1711-1003U EXL-1711-1002U EXL-1711-0503U EXL-1711-0502U EXL-1711-0303U EXL-1711-0302U EXL-1711-0203U EXL-1711-0202U ACE-1P11-GD2U EXL-1711-D1002
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Excel® SuperC18 columns provide high stability across an extended pH range. These stainless steel columns are ideal for use with LC/MS compatible buffers and can be used with both MeOH and MeCN mobile phases.

  • Ultra-inert for maximum performance and reproducibility
  • Ultra low bleed for improved LC/MS compatibility
  • Wide range of particle sizes (1,7 to 10 µm) and complementary phases

Maximum recommended pH: 1,5 to 11,5

Max. pressure: 1000 bar

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité