Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm

Fournisseur: Avantor
EXL-179-7503UEA 0 EUR InStock
EXL-179-7503U EXL-179-7502U EXL-179-1003U EXL-179-1002U EXL-179-0503U EXL-179-0502U EXL-179-0302U EXL-179-0203U EXL-179-0202U ACE-1P9-GD2U EXL-179-D1002
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
The Avantor® ACE® Excel® C18-AR phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral phenyl functionality, thus combining the benefits of both C18 and phenyl characteristics into a single phase. This can be used for ‘standard’ C18 column separations, but is additionally recommended for separations that involve compounds containing aromatic functionality.

  • Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
  • Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
  • Wide range of particle sizes (1,7 to 5 µm) and complementary phases
  • Ultra low bleed to ensure LC/MS compatibility
  • Suitable for use with 100% aqueous mobile phases
  • Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request

These columns are made from stainless steel.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité