[EN]ACE EXCEL 2 C18 50 X 2.1 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
[EN]ACE EXCEL 2 C18 50 X 2.1 MM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]ACE EXCEL 2 C18 50 X 2.1 MM 1 * 1 Pce EXL1010502UAN 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou