Exsil SAX, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
EXSAX-5-250PEA 0 EUR InStock
EXSAX-5-250P
Exsil SAX, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Exsil HPLC columns are a useful alternative to the classical spherical HPLC silicas.
  • Spherical porous silica
  • Competitively priced
  • High efficiency
Exsil 100, the standard material, is supplied in a range of particle sizes and bonded phases to cover a wide range of applications. Exsil 80 is a higher surface area, complementary range of materials.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité