Plaques de collecte à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
EZ9602-02
EZ9602-02EA 206 EUR InStock
EZ9602-02
Plaques de collecte à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Microplaques Microplaques HTS
Plaques de collecte en PP à 96 puits de 2,0 ml pour la lyse, la culture d'échantillons et le prélèvement à flux continu. Cette plaque à puits carrés permet d'accueillir des volumes plus importants qu'avec une plaque à puits ronds équivalente dans un format standard de microplaque.
  • La plaque de collecte est compatible avec la plupart des stations de travail robotisées
  • La microplaque à fond rond s'adapte au dispositif de séparation magnétique (MSD-1)
  • Fabriquée en polypropylène (PP) de haute qualité pour une excellente résistance thermique et
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité