Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
F0125-25G
F0125-25GEA 136 EUR InStock
F0125-25G
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, (4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide; Azoic Diazo No. 20; Fast blue BB)
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₃
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009091
Numéro CAS: 120-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971cffdb982c203373f10cac69a8a48255ef14c9&vid=c9f4ca8ad500372d58cfb2e9a4c044d8fa6b9296&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité