FURA-2 pentapotassium salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2'-amino-5'-methyl-phenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid . 5K, FURA-2
F0763-1MG
F0763-1MGEA 461 EUR InStock
F0763-1MG
FURA-2 pentapotassium salt, Sigma-Aldrich®
FURA-2 pentapotassium salt
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+.
Formule: C₂₉H₂₂K₅N₃O₁₄
MW: 832 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 113694-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1502697cdff7993473fcca300ce616962a3f8135&vid=26e5986f601d71422ba97c6f25e1beae12608750&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité