Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
F2256-25G
F2256-25GEA 35.7 EUR InStock
F2256-25G
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fast Red RC Salt
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074764
Numéro CAS: 68025-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d7d5a5be1a95b52444c9b5b960c3ba6caf51a50&vid=f7426940f54fad756adfd772d62c2f0a29ae38e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité