Fat brown B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
F3257-25G
F3257-25GEA 124 EUR InStock
F3257-25G
Fat brown B, Sigma-Aldrich®
Fat brown B
Fat Brown B, (Solvent red 3)
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6535-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9b20187f0dab83ee8ee77630ca6ce042f34e2a&vid=5173b9469fa7e2ce35741360e05d6d20f01c3ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité