Aqueous mounting medium, Fluoromount™, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
F4680-25ML
F4680-25MLEA 132 EUR InStock
F4680-25ML
Aqueous mounting medium, Fluoromount™, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Fluoromount™ Aqueous Mounting Medium for use with fluorescent dye-stained tissue.
Used for mounting:
- Coverslips on slides for immunofluorescence microscopic examination of PC12 and Hela cells
- Hippocampus neurons cells for confocal microscope studies
- Brain sections for immunofluorescence staining
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité