o-Dianisidine dichlorhydrate convient pour une utilisation dans la détermination du glucose, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
F5803-50MG
F5803-50MGEA 101 EUR InStock
F5803-50MG
o-Dianisidine dichlorhydrate convient pour une utilisation dans la détermination du glucose, Sigma-Aldrich®
o-Dianisidine dichlorhydrate
A preweighed vial containing 50 mg o-Dianisidine. o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
  • Suitable for use in the glucose determination
It is suitable reagent used in the following studies:
- As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.
- Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.
- As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).
- Myeloperoxidase activity assay.
Attention: Probably carcinogenic.
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317.21
Point de fusion: 268 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4a9b8329605d5166121fede8c21b49f99bcba8b&vid=5d66ccc365ce0cc870fc232369afdb4f15a71682&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Crystals
Solubility (Turbidity), 50 mg vial reconstituted with 20 ml of purified water Clear
Solubility (Colour), 50 mg vial reconstituted with 20 ml of purified water Colourless
Solubility (Form), 50 mg vial reconstituted with 20 ml of purified water Solution
pH 6.95 - 7.05
Glucose Recovery, Recovery of 3 mg/ml NIST Glucose Standard 2.80 - 3.50 mg/ml
Absorbance A450 Blank ≤0.05
Completion Time ≤30 min
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 50 mg F5803-50MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité