Aqueous mounting medium, Fluoroshield™, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
F6182-20ML
F6182-20MLEA 87.7 EUR InStock
F6182-20ML
Aqueous mounting medium, Fluoroshield™, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Fluoroshield™ is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
  • Storage temperature: 2 - 8 °C
This unique formula prevents rapid photobleaching of FITC, Texas Red®, AMCA, Cy®, Cy3™, Cy5, Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 594, Green fluorescent protein (GFP), tetramethylrhodamine, R-phycoerythrin (R-PE), phycocyanin (PC), and allophycocyanin (APC).
Applications:
- Mounting medium for cultured megakaryocytes and immunostained platelets for confocal microscopy studies
- Mounting medium for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) stained heart sections for immunofluorescence studies
- Preserve fluorescence of C6 cell smears
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité