Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
F7258-25G
F7258-25GEA 179 EUR InStock
F7258-25G
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium, Sigma-Aldrich®
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013053
Numéro CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78fb9960c6ccc77bc12e4279103b79ec81e6a41c&vid=1f909c0eb8df78e420a5c61bc2247cf5e08981e4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité