Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.0%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
F781-05EA 18080 EUR InStock
F781-05
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.0%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. ≥99.0%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.060
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) ≥99.0 %
Appearance Passes Test
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm ≤0.060
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm ≤0.400
Infrared Spectrum Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité